Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG 160
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter geeignet für analytische und gravimetrische Analysen.
23.55 CHF - 265.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1,2 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-037 |
37 mm |
23.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-047 |
47 mm |
23.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-082-6 |
82.6 mm |
39.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-257 |
257 mm |
265.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luftüberwachung
- Luft-/Gasfiltration
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
400 ml/min | |
Hydrophil | |
0.35 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MG 160 | |
50/Packung |