missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG 160

Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter geeignet für analytische und gravimetrische Analysen.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01110-082-6

Additional Details : Gewicht : 0.02100kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982820

  • 39.20 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Luftüberwachung
    • Luft-/Gasfiltration
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Reinigung
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation

Spezifikation

75 g/m2
Scheibe
1,2 μm
400 ml/min
Hydrophil
0.35 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Nicht steril
MG 160
50/Packung
82.6 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote