Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG 160
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter geeignet für analytische und gravimetrische Analysen.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01110-037
Additional Details : Gewicht : 0.00500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962820
  • 23.55 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Luftüberwachung
    • Luft-/Gasfiltration
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Reinigung
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
75 g/m2
Scheibe
1,2 μm
400 ml/min
Hydrophil
0.35 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Unsteril
MG 160
50/Packung
37 mm