missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Glasfilterstopfen mit Schlauch

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07208420

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11556784

  • 80.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Filterstopfen
  • Zylindrisch
  • Mit Röhrchen (Durchm. 8 mm x Länge 210 mm)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
4
210 mm
9 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote