Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glasfilterstopfen mit Schlauch
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
71.00 CHF - 89.00 CHF
Produktcode | Marke | Porosität | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10048269
|
Lenz Laborglasintrumente
07209425 |
4 |
89.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11516784
|
Lenz Laborglasintrumente
07208020 |
0 | 9 mm |
71.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11526784
|
Lenz Laborglasintrumente
07208120 |
1 | 9 mm |
71.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11536784
|
Lenz Laborglasintrumente
07208220 |
2 | 9 mm |
71.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11546784
|
Lenz Laborglasintrumente
07208320 |
3 | 9 mm |
71.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11556784
|
Lenz Laborglasintrumente
07208420 |
4 | 9 mm |
80.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11566784
|
Lenz Laborglasintrumente
07209025 |
0 | 13 mm |
73.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11576784
|
Lenz Laborglasintrumente
07209125 |
1 | 13 mm |
73.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11586784
|
Lenz Laborglasintrumente
07209225 |
2 | 13 mm |
73.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11596784
|
Lenz Laborglasintrumente
07209325 |
3 | 13 mm |
73.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Filterstopfen
- Zylindrisch
- Mit Röhrchen (Durchm. 8 mm x Länge 210 mm)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |