Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glasfilterstopfen mit Schlauch
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07208120
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Filterstopfen
- Zylindrisch
- Mit Röhrchen (Durchm. 8 mm x Länge 210 mm)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
1 | |
210 mm | |
9 mm |