missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glasfilterstopfen mit Schlauch
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07208020
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Filterstopfen
- Zylindrisch
- Mit Röhrchen (Durchm. 8 mm x Länge 210 mm)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
0 | |
210 mm | |
9 mm |