Learn More
Bohlender™ Glasfaser-verstärkte ETFE-Verschraubungen
Verwenden Sie diese Schraubverbindungen für den Anschluss von Geräten und Rohrendverschraubungen mit GL-Gewinde an hartwandige Schläuche oder Rohre aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ glasfaserverstärkte ETFE-Schraubverbindungen sind ideal für die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen. Ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
Marke: Bohlender™ D590-06
Additional Details : Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
- Roter Schraubverschluss aus glasfaserverstärktem ETFE
- Innenteile: V-Ring aus ETFE, O-Ring aus FKM, konischer Ring und Abdichtring aus PTFE
- Für Schläuche mit einem Durchmesser unter 3 mm (kein Kontakt mit dem Medium)
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Medium tritt nur mit PTFE in Kontakt
Especificaciones
Schraubgelenke | |
Glasfaser-verstärktes ETFE | |
−50°C | |
GL 14 | |
10 bar |
FDA-konform | |
Für Schlauch mit 6 mm AD | |
Je 1 | |
Rot | |
150 °C |