Learn More
Bohlender™ Glasfaser-verstärkte ETFE-Verschraubungen
Verwenden Sie diese Schraubverbindungen für den Anschluss von Geräten und Rohrendverschraubungen mit GL-Gewinde an hartwandige Schläuche oder Rohre aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ glasfaserverstärkte ETFE-Schraubverbindungen sind ideal für die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen. Ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
24.27 CHF - 83.26 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schraubgelenk |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Farbe | Rot |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Price | Quantity & Availability | ||||
10792173
|
Bohlender™
D593-06 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 0,8mm | GL 14 |
28.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10028360
|
Bohlender™
D590-18 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 10mm | GL 18 |
35.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10745992
|
Bohlender™
D590-32 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 10mm | GL 25 |
56.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10222351
|
Bohlender™
D590-12 |
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm | GL 18 |
24.27 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10489381
|
Bohlender™
D590-30 |
Für Schlauch mit 6 mm AD | GL 25 |
83.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10120461
|
Bohlender™
D590-06 |
Für Schlauch mit 6 mm AD | GL 14 |
42.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Roter glasfaserverstärkter ETFE-Schraubverschluss
- Innenteile: V-Ring aus ETFE, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Specifications
Schraubgelenk | |
-50 °C | |
Rot | |
150 °C |
FDA-konform | |
Je 1 | |
10 bar |