Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Artikelnummer. 11972043
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
100 ml
10 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 mL
25 ml
5000 ml
500 ml
50 mL
5 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
NS 14/23
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11972043
Marke: Hirschmann™ 2822186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Mit braun gefärbter Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 220 ± 5 mm
Standard-Konusverbindung 14/23 NS Standardschliff
Toleranz 0,15 mL
Graduated Ja
Klasse A