Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Artikelnummer. 10611923
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
100 ml
10 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 mL
25 ml
5000 ml
500 ml
50 mL
5 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
NS 14/23
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10611923
Marke: Hirschmann™ 2822198
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Polyethylenstopfen
  • Mit bernsteinfarbener Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Kalibrierung Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braune Permanentmarkierungen mit silberner Diffusionsfarbe
Kapazität (metrisch) 10000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Höhe (metrisch) 570 ± 5 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Fehlergrenze ± 2 ml
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 45/40 NS Standardschliff
Toleranz ± 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Nein
Sterilität Unsteril
Klasse A
Bodenform Rund