Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 2695 |
| Molekulargewicht | M.W. Theoretical: 25 kDa |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide |
| Gensymbol | GIP |
| Forschungskategorie | Cell Biology, GPCR, Signal Transduction |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Mehr anzeigen |