Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Nicht steril
Ausführungen mit flacher oder runder Spitze sind erhältlich
Marke: Gilson™ F1731282
205.20 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
- Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
- Steriles Modell ebenfalls erhältlich
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Unsteril | |
Autoclavable | |
12,75 in. | |
RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free | |
Universal Fit | |
Gel-Beladung, Rund | |
800/Cs. | |
Red | |
Universal Fit | |
Pipetman EXPERT | |
Round |
Non-filtered | |
klar | |
Gel Loading | |
4.572 cm | |
Gel Loading | |
Rack | |
Racked | |
Air Displacement Tips | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen | |
2 μl |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%