Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Nicht steril
GREENER_CHOICE
Ausführungen mit flacher oder runder Spitze sind erhältlich
Marke:  Gilson™ F1731182
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942051
  • 429.00 CHF / 800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Beschreibung
  • Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
  • Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
  • Steriles Modell ebenfalls erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Nicht steril > Flach; Volumenbereich: 0.1 μl bis 10 μl; Spitzenlänge: 45.72 mm; Außendurchmesser: 0.17 mm; Graduierungen bei2 μl