missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFM1 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30494703 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30494703 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30494703 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338121JF669

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GFM1 Polyclonal antibody specifically detects GFM1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GFM1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EFG, EFG1FLJ12662, EFGM, EF-Gmt, EGF1, FLJ13632, FLJ20773, G elongation factor, mitochondrial 1, G translation elongation factor, mitochondrial, GFMCOXPD1, hEFG1, mEF-G 1, mitochondrial, mitochondrial elongation factor G, mitochondrial elongation factor G1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 482-751 of human GFM1 (NP_079272.4).,, Sequence:, VYFDTENKETVISGMGELHLEIYAQRLEREYGCPCITGKPKVAFRETITAPVPFDFTHKKQSGGAGQYGKVIGVLEPLDPEDYTKLEFSDETFGSNIPKQFVPAVEKGFLDACEKGPLSGHKLSGLRFVLQDGAHHMVDSNEISFIRAGEGALKQALANATLCILEPIMAVEVVAPNEFQGQVIAGINRRHGVITGQDGVEDYFTLYADVPLNDMFGYSTELRSCTEGKGEYTMEYSRYQPCLPSTQEDVINKYLEATGQLPVKKGKAKN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 85476
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.