Learn More
Scientific Industries Genie Clip-Platte
Die Genie Clip-Platte ist ein Zubehör für dieModelle Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie.
Marke:  Scientific Industries SI-1121
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10086291
  • 155.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klemmplatte aus Edelstahl zum Fixieren von Röhrchen
  • Auswählbar:3 Röhrchen (28 bis 30 mm Außendurchm.), 6 Röhrchen (15 bis 17 mm Außendurchm.) oder 12 Mikroröhrchen
  • An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie befestigt werden.
  • An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
6 Reagenzgläser mit 15 bis 17 mm Durchmesser pro Platte
Klemmplatte
14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in.)
6
15 bis 17 mm Durchmesser
Edelstahl
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie
6 Klemmplatten