Learn More
Scientific Industries Genie Clip-Platte
Die Genie Clip-Platte ist ein Zubehör für dieModelle Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie.
31.60 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Klemmplatte |
---|---|
Material | Edelstahl |
Abmessungen (L x B) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in.) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10112172
|
Scientific Industries
SI-1125 |
3 Reagenzgläser mit 28 bis 30 mm Durchmesser pro Platte | Je 1 |
31.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11341454
|
Scientific Industries
SI-1124 |
6 Reagenzgläser mit 15 bis 17 mm Durchmesser pro Platte | Je 1 |
32.25 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10086291
|
Scientific Industries
SI-1121 |
6 Reagenzgläser mit 15 bis 17 mm Durchmesser pro Platte | 6 Klemmplatten |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10468052
|
Scientific Industries
SI-1123 |
12 Mikroröhrchen pro Platte | Je 1 |
32.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Klemmplatte aus Edelstahl zum Fixieren von Röhrchen
- Auswählbar:3 Röhrchen (28 bis 30 mm Außendurchm.), 6 Röhrchen (15 bis 17 mm Außendurchm.) oder 12 Mikroröhrchen
- An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie befestigt werden.
- An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden.
Spezifikation
Klemmplatte | |
Edelstahl | |
14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in.) | |
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie und Rotator Genie |