Learn More
Genevac™ Rotor aus Aluminium
Aluminiumrotor für den Einsatz mit Zentrifugalkonzentrator
Brand: Genevac DRC-05EPP-120
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Description
Typ: für 120 x 0,5mL Reaktionsgefässe
Specifications
Aluminium | |
Rotor | |
120 x 0,5 ml |