Learn More
Genevac™ Rotor aus Aluminium
Aluminiumrotor für den Einsatz mit Zentrifugalkonzentrator
2498.03 CHF - 3195.11 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10437023
|
Genevac
DRC-05EPP-120 |
120 x 0,5 ml |
2498.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10672034
|
Genevac
QRS-00000-400 |
96 Magazine |
3195.11 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Typ: für 120 x 0,5mL Reaktionsgefässe
Spezifikation
Aluminium | |
Rotor |