Learn More
Brannan™ Allzweck-Aräometer zu Messung der relativen Dichte
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/911/0
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12811458
  • 17.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml.
Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 1Each
0,002 g/mL
190 mm
Allzweck-Hydrometer für relative Dichte
UKAS
1,20 bis 1,25