Learn More
Brannan™ Allzweck-Aräometer zu Messung der relativen Dichte
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
14.55 CHF - 17.75 CHF
Spezifikation
Menge | Gehäuse 1Each |
---|---|
Typ | Allzweck-Hydrometer für relative Dichte |
Schritten | 0,002 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | UKAS |
Länge (metrisch) | 190 mm |
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12811458
|
Brannan™
10/911/0 |
1,20 bis 1,25 |
17.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12841458
|
Brannan™
10/914/0 |
1,35 bis 1,40 |
17.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12851458
|
Brannan™
10/915/0 |
1,40 bis 1,45 |
17.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12861458
|
Brannan™
10/916/0 |
1,45 bis 1,50 |
17.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12851448
|
Brannan™
10/905/0 |
0,9 bis 0,95 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12891448
|
Brannan™
10/909/0 |
1,10 bis 1,15 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12811448
|
Brannan™
10/901/0 |
0,7 bis 0,75 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml.Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
0,002 g/mL | |
190 mm |
Allzweck-Hydrometer für relative Dichte | |
UKAS |