missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCAP2 Antibody (A1), DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18276295 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18276295 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18276295 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1205422UV

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GCAP2 Monoclonal specifically detects GCAP2 in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GCAP2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon A1
Konjugat DyLight 350
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias DKFZp686E1183, GCAP 2, GCAP2guanylate cyclase-activating protein, photoreceptor 2, Guanylate cyclase activator 1B, guanylate cyclase activator 1B (retina), guanylyl cyclase-activating protein 2, GUCA2, RP48
Gensymbole GUCA1B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bacterial expressed full length GCAP-2.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2979
Testspezifität This is specific for GCAP 2 and does not react with other isotypes.
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.