missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBL Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18776392 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18776392 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18776392 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002124V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GBL Polyclonal antibody specifically detects GBL in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GBL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias G protein beta subunit-like, Gable, GbetaL, GBLPop3, Lst8, LST8MGC111011, Mammalian lethal with SEC13 protein 8, mLST8, MTOR associated protein, LST8 homolog (S. cerevisiae), POP3, Protein GbetaL, target of rapamycin complex subunit LST8, TORC subunit LST8, WAT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 275 and the C-terminus (residue 326) of human G protein Beta subunit-like using the numbering given in entry NP_071767.2 (GeneID 64223).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64223
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.