Learn More
Heidolph™ Gas-/Vakuumverteiler
Artikelnummer. 11751709 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Magnetrührersystem von Starfish.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11751709 Magnetrührersystem von Starfish. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11751709 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058104000
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gas oder Vakuum aus einer Quelle gleichmäßig verteilen. Der Heidolph™ Gas/Vakuumverteiler kann Gas/Vakuum gleichmäßig auf bis zu fünf Positionen oder Gefäße verteilen (der Gas-/Vakuumfluss wird nicht kontrolliert oder reguliert).
  • Als Verteiler für bis zu 5 Positionen oder Gefäße.
  • Nicht zur Kontrolle oder Regulierung des Gas-/Vakuumflusses.
  • Auslaufsichere Absperrventile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetrührersystem von Starfish.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas-/Vakuumverteilung.
Enthält Auslaufsichere Absperrventile.