Learn More
GARP Mouse, APC, Clone: GARP5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB84-APC-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972558
  • 456.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GARP
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
LRRC32
Protein A/G Purified
RUO
2615
IgG1
Flow Cytometry
GARP5
APC
XP_016873016
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.