missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GARP Mouse, APC, Clone: GARP5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
246.00 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Antigen | GARP |
---|---|
Klon | GARP5 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982558
|
EnquireBio
QAB84-APC-25Tests |
25 Tests |
246.00 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15972558
|
EnquireBio
QAB84-APC-100Tests |
100 Tests |
495.00 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
GARP | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
2615 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified |
GARP5 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_016873016 | |
LRRC32 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
GARP Mouse, APC, Clone: GARP5, enQuireBio™