missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Catenin Antibody (rCTNG/1664), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18629298 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18629298 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18629298 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308469PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

gamma Catenin Monoclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen gamma Catenin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon rCTNG/1664
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human gamma Catenin protein (Uniprot: P14923)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3728
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.