Learn More
GAD1/GAD67 Antibody (CL2919), R&D Systems™
Artikelnummer. 18604336 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604336 25 μL 25 Mikroliter
18602656 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18604336 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP24663925ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GAD1/GAD67 Monoclonal specifically detects GAD1/GAD67 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GAD1/GAD67
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2919
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Zugriffsnummer Q99259
Gen-Alias 67kD), EC 4.1.1, FLJ45882, GAD25, glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa), Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence QSSKNLLSCENSDRDARFRRTETDFSNLFARDLLPAKNGEEQTVQFLLEVVDILLNYVRKTFDRS
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2571
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Produktlinie Novus