Learn More
G418 disulfate, 50mg/ml solution, Thermo Scientific™
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
114.65 CHF - 355.65 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 108321-42-2 |
|---|---|
| Summenformel | C20H44N4O18S2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 692.702 |
| MDL-Nummer | MFCD00058314 |
| InChI-Schlüssel | UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N |
| Synonym | Geneticin |
| PubChem CID | 134129582 |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
| SMILES | CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15436029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AB |
10mL |
127.20 CHF 114.65 CHF / 10 Milliliter Sparen 12.55 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15446029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AD |
50mL |
396.58 CHF 355.65 CHF / 50 Milliliter Sparen 40.93 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 108321-42-2 | |
| 692.702 | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| 134129582 | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| C20H44N4O18S2 | |
| MFCD00058314 | |
| Geneticin | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
Spezifikation
| G418 disulfate | |
| Undesignated | |
| C20H44N4O18S2 | |
| Geneticin | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid | |
| 134129582 |
| 108321-42-2 | |
| 50mg/ml solution | |
| MFCD00058314 | |
| Difficult to mix. | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
| 692.702 | |
| 692.71 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- G418 disulfate, 50mg/ml solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate