Learn More
G418 disulfate, 50mg/ml solution
Artikelnummer. 15446029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446029 50 mL 50 Milliliter
15436029 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63871.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.90 CHF
    355.65 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 98.25 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
G418 Sulfat, Geneticin (CAS Nr. 108321-42-2) ist ein Antibiotikum, das in engem Zusammenhang mit Gentamicin B, dem gemeinsamen Aminoglykosid-Antibiotikum, steht.
G418 disulfate is used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene. Optimal concentrations for selection and maintenance vary by cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
  • G418 is bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
  • G418 sulfate can be used for the selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
  • Laboratory-grade for applications such as biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108321-42-2
Summenformel C20H44N4O18S2
Molekulargewicht (g/mol) 692.70
MDL-Nummer MFCD00058314
InChI-Schlüssel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Synonym Geneticin
PubChem CID 134129582
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-Methyl-4-(Methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-Hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-diol)oxan-3,5-Oxan)
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material G418 disulfate
Typ G418 Disulfate
Physikalische Form Flüssigkeit
Farbe Undesignated
Konzentration 50mg/ml solution
Menge 50 mL
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 692.71
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 disulfate, 50mg/ml solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-