Learn More
Furosemide, 97+%, Thermo Scientific™
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
99.14 CHF - 319.88 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 54-31-9 |
|---|---|
| Summenformel | C12H11ClN2O5S |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.739 |
| MDL-Nummer | MFCD00010549 |
| InChI-Schlüssel | ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin |
| PubChem CID | 3440 |
| ChEBI | CHEBI:47426 |
| IUPAC-Name | 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| SMILES | C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15404059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.06 |
5g |
99.14 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 02-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15414059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.09 |
10g |
163.68 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15424059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.14 |
25g |
319.88 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 54-31-9 | |
| 330.739 | |
| ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 3440 | |
| 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| C12H11ClN2O5S | |
| MFCD00010549 | |
| furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin | |
| CHEBI:47426 | |
| C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl |
Spezifikation
| Furosemide | |
| C12H11ClN2O5S | |
| 14,4309 | |
| Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water | |
| C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl | |
| 330.739 | |
| CHEBI:47426 | |
| ≥97% |
| 54-31-9 | |
| MFCD00010549 | |
| furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin | |
| ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid | |
| 3440 | |
| 330.74 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'einecsNumber' : 200-203-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CB2625000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures