Learn More
Furosemide, 97+%
Artikelnummer. 15424059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424059 25 g 25 Gramm
15404059 5 g 5 Gramm
15414059 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61457.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter | CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.739 g/mol
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-31-9
Summenformel C12H11ClN2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 330.739
MDL-Nummer MFCD00010549
InChI-Schlüssel ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC-Name 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furosemide
Schmelzpunkt 206°C to 209°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Merck Index 14,4309
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water
Formelmasse 330.74
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furosemide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Furosemide