missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPRL2/FPR3 Antibody (374822), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30024925 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30024925 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30024925 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3896APCCY7

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FPRL2/FPR3 Monoclonal antibody specifically detects FPRL2/FPR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FPRL2/FPR3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 374822
Konjugat APC-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FMLP-R-II, FMLPY, formyl peptide receptor 3, Formyl peptide receptor-like 2FMLP-related receptor II, FPRH1FPRH2, FPRL2FML2_HUMAN, N-formyl peptide receptor 3, RMLP-R-I
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human FPRL2, Met1-Met352, Accession # P25089
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2359
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.