missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Foxp3 Rat, PE, Clone: MF23, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB27-PE-25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Foxp3 | |
Monoclonal | |
0.2mg/mL | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Foxp3 | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
20371 | |
IgG2b |
Flow Cytometry | |
MF23 | |
PE | |
NP_001186276 | |
Rat | |
25 μg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Foxp3 Rat, PE, Clone: MF23, enQuireBio™ > 25 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur