missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Foxp3 Rat, PE, Clone: MF23, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

245.70 CHF - 506.10 CHF

Spezifikation

Antigen Foxp3
Klon MF23
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911758
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB27-PE-25ug
25 μg
245.70 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15901758
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB27-PE-100ug
100 μg
506.10 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Foxp3
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
20371
IgG2b
Protein A/G Purified
MF23
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001186276
Foxp3
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt