Learn More
Foxp3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
383.00 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Foxp3 |
---|---|
Klon | 3G3 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992398
|
EnquireBio
QAB71-PCP55-25ug |
25 μg |
383.00 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15982398
|
EnquireBio
QAB71-PCP55-100ug |
100 μg |
495.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
Foxp3 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2 | |
20371 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3G3 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_001186276 | |
Foxp3 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Foxp3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 3G3, enQuireBio™