Learn More
Foxp3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB71-PCP55-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992398
  • 402.15 CHF / 25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Foxp3
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2
Foxp3
Protein A/G Purified
RUO
20371
IgG1 κ
Flow Cytometry
3G3
PerCP-Cyanine5.5
NP_001186276
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.