missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXD4L1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18786610 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18786610 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18786610 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241158JF549

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FOXD4L1 Polyclonal antibody specifically detects FOXD4L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FOXD4L1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias bA395L14.1, forkhead box D4 like 1, forkhead box D4-like 1, forkhead box protein D4-like 1, FOXD4-like 1, FOXD5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human FOXD4L1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of FOXD4L1. Amino Acid Squence: LRQRLRSHQGRGAGRAPV
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200350
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.