Learn More
Forskolin, (von Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
35.10 CHF - 515.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 66575-29-9 |
---|---|
Summenformel | C22H34O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 410.507 |
MDL-Nummer | MFCD00082317 |
InChI-Schlüssel | OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N |
Synonym | Colforsine Französisch, Colforsinum Latein, Colforsina Spanisch, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish |
PubChem CID | 47936 |
ChEBI | CHEBI:42471 |
IUPAC-Name | [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat |
SMILES | CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11446071
|
MP Biomedicals
0219066901 |
1 mg |
35.10 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11456071
|
MP Biomedicals
0219066905 |
5 mg |
128.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11466071
|
MP Biomedicals
0219066910 |
10 mg |
226.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11476071
|
MP Biomedicals
0219066925 |
25 mg |
515.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
66575-29-9 | |
410.507 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
47936 | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat |
C22H34O7 | |
MFCD00082317 | |
Colforsine Französisch, Colforsinum Latein, Colforsina Spanisch, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CHEBI:42471 | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
Spezifikation
Forskolin | |
66575-29-9 | |
0.9775 | |
MFCD00082317 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat | |
47936 | |
410.5 |
von Coleus forskohlii | |
Weiß | |
C22H34O7 | |
Colforsine Französisch, Colforsinum Latein, Colforsina Spanisch, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O | |
410.507 | |
CHEBI:42471 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 266-410-9
Recommended Storage : Bei -0 °C lagern. Getrocknet lagern.
- Forskoli
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.