Learn More
Forskolin, (von Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456071 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 11456071
Marke: MP Biomedicals 0219066905
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 66575-29-9
Summenformel C22H34O7
Molekulargewicht (g/mol) 410.507
MDL-Nummer MFCD00082317
InChI-Schlüssel OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym Colforsine Französisch, Colforsinum Latein, Colforsina Spanisch, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC-Name [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Forskolin
Namenshinweis von Coleus forskohlii
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9775
Menge 5 mg
Formelmasse 410.5
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Forskoli
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.