Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Sterile cleanroom facemasks feature an tyvek side extension for additional protection. Available with ties or double elastic headband fastening.
3660.00 CHF - 4205.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Material | SMS |
Größe | Größe XL |
Sterilität | Steril |
Abmessungen (L x B) | 12,25 x 4 in. |
Produktcode | Marke | Fastening Type | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fastening Type | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17755299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLDEL2 |
Kopfband | Blau |
3915.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17765299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLDEL2AD |
Kopfband | Grün |
4205.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17775299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLG |
Binder | Blau |
3660.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17785299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLGAD |
Binder | Grün |
3845.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sterile cleanroom face masks
- Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
- Tyvek™ side extensions allow mask expansion to increase coverage and prevent unwanted facial skin exposure
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Größe XL | |
12,25 x 4 in. | |
Klasse 100/ISO 5 | |
Side Extension | |
12,25 in. | |
4 in. |
SMS | |
Steril | |
S-1461 | |
Ja | |
Ja | |
31 cm | |
10 cm |