Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Fastening Type:
Binder
Kopfband
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Sterile Gesichtsmasken für Reinräume
- Bestrahlungsbescheinigung und Konformität mit jeder Lieferung
- Tyvek™ Seitenverlängerungen ermöglichen eine Maskenerweiterung, um die Abdeckung zu erhöhen und eine unerwünschte Exposition der Gesichtshaut zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
| Farbe | Grün |
| Fastening Type | Kopfband |
| Material | SMS |
| Größe | XL |
| Sterilität | Steril |
| Abmessungen (L x B) | 12,25 x 4 in. |
| Modell | Plissiert, S-1461 |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mehr anzeigen |