Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500 A 2-Stopper-Schläuche
Spezielle 2-Stopper-Schläuche für konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 2-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke: Ismatec™ SC0146
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Großer Temperaturbereich.
- Begrenzte Lebensdauer.
- Darf nicht für Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel verwendet werden.
- Anwendungen
- Säuren: Ausgezeichnet
- Alkalische Lösungen: Ausgezeichnet
- Lösungsmittel: Begrenzt
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Ausreichend
- Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps | |
Farbcode: Lila-weiß | |
18 cm | |
Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. CA-Kassetten. | |
12 Stück/Packung | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Schwarz | |
204 °C |
FDA 21 CFR 175.300 | |
Fluran F-5500-A | |
0.92 mm | |
-31 °C | |
2.79 mm Innendurchmesser, 4.63 mm Außendurchmesser | |
Eingeschränkte Funktionsdauer | |
Gut |