Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500 A 2-Stopper-Schläuche
Spezielle 2-Stopper-Schläuche für konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 2-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
156.00 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 175.300
Material Fluran F-5500-A
Gesamtlänge (metrisch) 18 cm
Dicke (metrisch) 0.92 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Schlauchgröße Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10296702
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0136
1.02 mm Innendurchmesser, 2.86 mm Innendurchmesser Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. CA-Kassetten.
184.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10685363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0146
2.79 mm Innendurchmesser, 4.63 mm Außendurchmesser Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. CA-Kassetten.
184.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10165022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0132
0.51 mm Innendurchmesser, 2.35 mm Außendurchmesser Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. CA-Kassetten.
184.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10444772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0140
1.52 mm Innendurchmesser, 3.36 mm Außendurchmesser Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. CA-Kassetten.
184.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15319760
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0135A
0.89 mm Innendurchmesser, 2.73 mm Außendurchmesser Für CA-Kassetten
184.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10656133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0133
0.64 mm Innendurchmesser, 2.48 mm Außendurchmesser Konzentrierte Säuren und korrosive Lösungsmittel. CA-Kassetten. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Großer Temperaturbereich.
  • Begrenzte Lebensdauer.
  • Darf nicht für Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel verwendet werden.
  • Anwendungen
    • Säuren: Ausgezeichnet
    • Alkalische Lösungen: Ausgezeichnet
    • Lösungsmittel: Begrenzt
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Ausreichend
  • Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Fluran F-5500-A
0.92 mm
12 Stück/Packung
Schwarz
204 °C
FDA 21 CFR 175.300
18 cm
-31 °C
CO2 38, O2 14, N2 5
Gut