Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
474.00 CHF - 1520.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PTFE |
Porengröße | 1,0 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10014830
|
Merck
FALP01300 |
13 mm | 100 ml/min x cm2 |
474.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10238300
|
Merck
FALP02500 |
25 mm | 100 ml/min x cm2 |
615.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10656361
|
Merck
FALP03700 |
37 mm | 100 ml/min x cm2 |
865.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10615981
|
Merck
FALP04700 |
47 mm | 100 ml/min x cm2 |
834.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10420601
|
Merck
FALP09050 |
90 mm | 2 l/min x cm16 |
1210.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10054580
|
Merck
FALP14250 |
142 mm | 100 ml/min x cm2 |
1520.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV SpectroscopySpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
1,0 μm | |
Hydrophob | |
Hydrophob |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
Filtermembranen |