Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marke: Merck FALP09050
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.) Anwendungen: Fluorophor™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-SpektroskopieSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
1,0 μm | |
2 l/min x cm16 | |
Hydrophob | |
50 | |
Filtermembranen | |
90 mm | |
90 mm |
bei 23 °C: 0,5 bar, Luft mit Methanol | |
Siebfilter | |
PTFE | |
Unsteril | |
Filtration von wässrigen und organischen Proben | |
PTFE-Membran | |
150 µm | |
Hydrophob | |
90 mm |