Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 82505-102130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Eigenschaften der Fluophase RP (Perfluorhexyl) Festphase
- Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
- Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
- Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
100 Å | |
Silika | |
Fluophase, Taxananalyse | |
Umkehrphase |
2.1 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
Perfluorohexyl | |
10% | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC-Säulen > 2.1 mm ID x 100 mm L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur