Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC-Säulen
Artikelnummer. p-7139583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
150 mm, 4,6 mm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm Innendurchmesser
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10689395
Marke: Thermo Scientific™ 82505154630
Nur noch undefined auf Lager
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Eigenschaften der Fluophase RP (Perfluorhexyl) Festphase
  • Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
  • Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase Perfluorohexyl
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Fluophase, Taxananalyse
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC-Säulen >