Learn More
Thermo Scientific™ Temperatur-, Durchfluss- und Druckregelungszubehör
Zur Verbesserung der Druck- und Durchflusseigenschaften Ihres Thermo Scientific™ Umlaufkühlers.
Marke: Thermo Scientific™ 611000000106
Additional Details : Gewicht : 0.01480kg
Beschreibung
Passen Sie Durchfluss und Druckregelung des Umlaufkühlers an die Anforderungen Ihres Prozesses an. Thermo Scientific™ Durchfluss- und Druckregelungskits für Thermo Scientific Kühlgeräte sind in mehreren gängigen Größen erhältlich, sodass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind.
- Extra für Thermo Scientific Umlaufkühler
- Erhältlich in gängigen Größen, passend zu den Anschlüssen Ihres Umlaufkühlers und den Schnittstellen Ihres Prozesses
- So finden Sie schnell die Teile, die zu Ihren Umlaufkühleranschlüssen passen
- Abgestimmt auf den Einsatzbereich Ihres Umlaufkühlers
Spezifikation
Externes Kit zur Durchflussregelung | |
ThermoFlex™ 900 – 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen | |
Kit zur Durchflussregelung | |
1/2 Zoll NPT |