Learn More
Thermo Scientific™ Temperatur-, Durchfluss- und Druckregelungszubehör
Zur Verbesserung der Druck- und Durchflusseigenschaften Ihres Thermo Scientific™ Umlaufkühlers.
578.80 CHF - 1016.30 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12200519
|
Thermo Scientific™
342000000025 |
Externer Druckminderer | ThermoFlex™ 900 – 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen | 1/2 Zoll NPT |
578.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17198155
|
Thermo Scientific™
342000000026 |
Externer Druckminderer | ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen | 3/4 Zoll NPT |
793.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15681765
|
Thermo Scientific™
342000000027 |
Externer Druckminderer | ThermoFlex™ 7500 – 24000 mit P3, P5-, T5- und T9-Pumpen | 1 Zoll NPT |
793.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15560163
|
Thermo Scientific™
611000000106 |
Externes Kit zur Durchflussregelung | ThermoFlex™ 900 – 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen | 1/2 Zoll NPT |
717.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15510435
|
Thermo Scientific™
342000000029 |
Externes Kit zur Durchflussregelung | ThermoFlex™ 7500 – 24000 mit P3, P5-, T5- und T9-Pumpen | 1 in. NPT |
1016.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Passen Sie Durchfluss und Druckregelung des Umlaufkühlers an die Anforderungen Ihres Prozesses an. Thermo Scientific™ Durchfluss- und Druckregelungskits für Thermo Scientific Kühlgeräte sind in mehreren gängigen Größen erhältlich, sodass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind.
- Extra für Thermo Scientific Umlaufkühler
- Erhältlich in gängigen Größen, passend zu den Anschlüssen Ihres Umlaufkühlers und den Schnittstellen Ihres Prozesses
- So finden Sie schnell die Teile, die zu Ihren Umlaufkühleranschlüssen passen
- Abgestimmt auf den Einsatzbereich Ihres Umlaufkühlers